3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307261-1G OR307261-5G
APOSOR307261-1GEA 103 EUR
APOSOR307261-1G APOSOR307261-5G
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
3-Bromo-4-iodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂BrIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27988092
CAS nummer: 27258-15-7