3,4-Diiodo-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307263-1G OR307263-250MG
APOSOR307263-1GEA 263 EUR
APOSOR307263-1G APOSOR307263-250MG
3,4-Diiodo-1H-pyrazole 95%
3,4-Diiodo-1H-pyrazole
Formule: C₃H₂I₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26793484
CAS nummer: 6645-70-1