4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307288-1G OR307288-250MG OR307288-5G
APOSOR307288-1GEA 214 EUR
APOSOR307288-1G APOSOR307288-250MG APOSOR307288-5G
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine 97%
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₄H₇N₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08272068
CAS nummer: 64781-79-9