3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307290-1G OR307290-250MG
APOSOR307290-1GEA 73 EUR
APOSOR307290-1G APOSOR307290-250MG
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
3-Bromo-1-(1-ethoxyethyl)-4-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₀BrN₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30721068
CAS nummer: 1639858-77-7