Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307298-1G OR307298-250MG
APOSOR307298-1GEA 73 EUR
APOSOR307298-1G APOSOR307298-250MG
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-bromo-1-(1-ethoxyethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅BrN₂O₃
MW: 291.142 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30721067
CAS nummer: 1639858-78-8