Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307299-1G OR307299-250MG OR307299-5G
APOSOR307299-1GEA 267 EUR
APOSOR307299-1G APOSOR307299-250MG APOSOR307299-5G
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate 99%
Ethyl 3-amino-5-bromo-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₆H₈BrN₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28955031
CAS nummer: 1352903-61-7