4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307300-1G OR307300-250MG
APOSOR307300-1GEA 366 EUR
APOSOR307300-1G APOSOR307300-250MG
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
4-Chloro-1-(1-ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₀ClIN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31537585
CAS nummer: 2197054-81-0