1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307301-1G OR307301-5G
APOSOR307301-1GEA 386 EUR
APOSOR307301-1G APOSOR307301-5G
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
1-(1-Ethoxyethyl)-3-iodo-1H-pyrazole
Formule: C₇H₁₁IN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30721063
CAS nummer: 1639858-69-7