3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307303-1G OR307303-250MG
APOSOR307303-1GEA 103 EUR
APOSOR307303-1G APOSOR307303-250MG
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
3-Methyl-1-nitro-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466493
CAS nummer: 31163-84-5