3-Bromo-5-iodopyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307307-1G OR307307-250MG OR307307-5G
APOSOR307307-1GEA 242 EUR
APOSOR307307-1G APOSOR307307-250MG APOSOR307307-5G
3-Bromo-5-iodopyrazole 98%
3-Bromo-5-iodopyrazole
Formule: C₃H₂BrIN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32203992
CAS nummer: 1015779-70-0