2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307519-1G OR307519-5G
APOSOR307519-1GEA 337 EUR
APOSOR307519-1G APOSOR307519-5G
2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
2-Amino-6-chloro-3-methylquinoline
Formule: C₁₀H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272509
CAS nummer: 137110-42-0