2-Amino-3-ethylquinoline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307520-1G OR307520-5G
APOSOR307520-1GEA 303 EUR
APOSOR307520-1G APOSOR307520-5G
2-Amino-3-ethylquinoline hydrochloride
2-Amino-3-ethylquinoline hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10703338
CAS nummer: 1170053-53-8