cis-2-Aminomethyl-cyclohexylamine dihydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307557-1G OR307557-250MG
APOSOR307557-1GEA 1020 EUR
APOSOR307557-1G APOSOR307557-250MG
cis-2-Aminomethyl-cyclohexylamine dihydrochloride
cis-2-Aminomethyl-cyclohexylamine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₆N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11052861
CAS nummer: 1212366-42-1