1-Carboxymethyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307564-1G OR307564-250MG
APOSOR307564-1GEA 528 EUR
APOSOR307564-1G APOSOR307564-250MG
1-Carboxymethyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxylic acid tert-butyl ester
1-Carboxymethyl-6,7-dimethoxy-3,4-dihydro-1H-isoquinoline-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₈H₂₅NO₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258126
CAS nummer: 282524-92-9