cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-trans-5-(4-chlorophenyl)-cyclohexanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307565-1G OR307565-250MG
APOSOR307565-1GEA 787 EUR
APOSOR307565-1G APOSOR307565-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-trans-5-(4-chlorophenyl)-cyclohexanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-trans-5-(4-chlorophenyl)-cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₈H₂₄ClNO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05863629
CAS nummer: 1176474-84-2