3-tert-Butoxycarbonylamino-pentanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307566-1G OR307566-250MG
APOSOR307566-1GEA 364 EUR
APOSOR307566-1G APOSOR307566-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-pentanoic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-pentanoic acid
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05863633
CAS nummer: 557091-78-8