3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307568-1G OR307568-250MG
APOSOR307568-1GEA 652 EUR
APOSOR307568-1G APOSOR307568-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-hexanoic acid
Formule: C₁₁H₂₁NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02258128
CAS nummer: 282524-95-2