3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307571-1G OR307571-250MG
APOSOR307571-1GEA 198 EUR
APOSOR307571-1G APOSOR307571-250MG
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
3-tert-Butoxycarbonylamino-3-cyclohexyl-propionic acid
Formule: C₁₄H₂₅NO₄
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03003684
CAS nummer: 458529-74-3