cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307583-1G OR307583-250MG
APOSOR307583-1GEA 511 EUR
APOSOR307583-1G APOSOR307583-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₂₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05863638
CAS nummer: 1175673-63-8