cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307584-1G OR307584-250MG
APOSOR307584-1GEA 652 EUR
APOSOR307584-1G APOSOR307584-250MG
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
cis-2-tert-Butoxycarbonylamino-2-methyl-cyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₂₁NO₄
Smeltpunt: 101…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05863640
CAS nummer: 1212127-10-0