cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307591-1G OR307591-250MG
APOSOR307591-1GEA 777 EUR
APOSOR307591-1G APOSOR307591-250MG
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
cis-(2-Amino-trans-5-phenyl-cyclohexyl)-methanol hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366570
CAS nummer: 1212211-92-1