diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307593-1G OR307593-250MG
APOSOR307593-1GEA 777 EUR
APOSOR307593-1G APOSOR307593-250MG
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
diendo-(3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-methanol hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143122
CAS nummer: 205639-89-0