cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307596-1G OR307596-250MG
APOSOR307596-1GEA 745 EUR
APOSOR307596-1G APOSOR307596-250MG
cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
cis-2-Hydroxymethyl-1-methyl-1-cyclohexylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₇NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366579
CAS nummer: 1212253-95-6