cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307598-1G OR307598-250MG
APOSOR307598-1GEA 903 EUR
APOSOR307598-1G APOSOR307598-250MG
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
cis-(2-Amino-2-methyl-cyclopentyl)-methanol hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07783056
CAS nummer: 1212406-48-8