1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307614-1G OR307614-250MG
APOSOR307614-1GEA 660 EUR
APOSOR307614-1G APOSOR307614-250MG
1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
1-(Amino-p-tolyl-methyl)-naphthalen-2-ol
Formule: C₁₈H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09260390
CAS nummer: 561052-59-3