6,7-Dimethoxy-3,4-1H-isoquinoline-1-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307616-1G OR307616-250MG
APOSOR307616-1GEA 745 EUR
APOSOR307616-1G APOSOR307616-250MG
6,7-Dimethoxy-3,4-1H-isoquinoline-1-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
6,7-Dimethoxy-3,4-1H-isoquinoline-1-dicarboxylic acid 2-tert-butyl ester
Formule: C₁₇H₂₃NO₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05863624
CAS nummer: 738629-59-9