3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307620-1G OR307620-250MG OR307620-5G
APOSOR307620-1GEA 365 EUR
APOSOR307620-1G APOSOR307620-250MG APOSOR307620-5G
3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
3-Amino-4-methyl-pentan-1-ol
Formule: C₆H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366611
CAS nummer: 4379-15-1