3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307622-1G OR307622-250MG
APOSOR307622-1GEA 577 EUR
APOSOR307622-1G APOSOR307622-250MG
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol
3-Amino-3-cyclohexyl-propan-1-ol
Formule: C₉H₁₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412684
CAS nummer: 109647-95-2