(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307633-1G OR307633-250MG
APOSOR307633-1GEA 594 EUR
APOSOR307633-1G APOSOR307633-250MG
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
(R*)-2-((R*)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinolin-1-yl)-propan-1-ol
Formule: C₁₄H₂₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10703290
CAS nummer: 142976-45-2