(1R*,2'R*)-1-(2'-Hydroxy-2'-phenylethyl)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307635-1G OR307635-250MG
APOSOR307635-1GEA 535 EUR
APOSOR307635-1G APOSOR307635-250MG
(1R*,2'R*)-1-(2'-Hydroxy-2'-phenylethyl)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
(1R*,2'R*)-1-(2'-Hydroxy-2'-phenylethyl)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline
Formule: C₁₉H₂₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07783062
CAS nummer: 548443-20-5