[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307640-1G OR307640-250MG
APOSOR307640-1GEA 670 EUR
APOSOR307640-1G APOSOR307640-250MG
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
[1-(2-Hydroxy-ethyl)-2,2-dimethyl-propyl]-carbamic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₂₅NO₃
MW: 231.332 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437526
CAS nummer: 892874-24-7