1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307641-1G OR307641-250MG
APOSOR307641-1GEA 553 EUR
APOSOR307641-1G APOSOR307641-250MG
1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Amino-ethyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437528
CAS nummer: 915781-01-0