1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307642-1G OR307642-250MG
APOSOR307642-1GEA 553 EUR
APOSOR307642-1G APOSOR307642-250MG
1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
1-(1-Aminobutyl)-naphthalen-2-ol hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₇NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08437529
CAS nummer: 915781-02-1