cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307645-1G OR307645-250MG
APOSOR307645-1GEA 611 EUR
APOSOR307645-1G APOSOR307645-250MG
cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
cis-2-Amino-cyclohex-3-enecarboxylic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₁NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08669705
CAS nummer: 142035-00-5