2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307665-1G OR307665-250MG
APOSOR307665-1GEA 594 EUR
APOSOR307665-1G APOSOR307665-250MG
2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
2-(1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-1-yl)-1-naphthol
Formule: C₁₉H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09881436
CAS nummer: 897035-09-5