cis-(6-Hydroxymethyl-cyclohex-3-enyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307679-1G OR307679-250MG
APOSOR307679-1GEA 535 EUR
APOSOR307679-1G APOSOR307679-250MG
cis-(6-Hydroxymethyl-cyclohex-3-enyl)-carbamic acid tert-butyl ester
cis-(6-Hydroxymethyl-cyclohex-3-enyl)-carbamic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₂₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974360
CAS nummer: 539823-26-2