(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR30768-1G OR30768-25G OR30768-5G
APOSOR30768-1GEA 24.9 EUR
APOSOR30768-1G APOSOR30768-25G APOSOR30768-5G
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester 96%
(E)-2-Cyclopropylethylene-1-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₉BO₂
Kookpunt: 90…95 °C (3 mm Hg)
Dichtheid: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369776
CAS nummer: 849061-99-0