trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307682-1G OR307682-250MG
APOSOR307682-1GEA 54.1 EUR
APOSOR307682-1G APOSOR307682-250MG
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
trans-3-Benzylamino-4-hydroxy-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₆H₂₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09608005
CAS nummer: 138026-89-8