trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307685-1G OR307685-250MG
APOSOR307685-1GEA 351 EUR
APOSOR307685-1G APOSOR307685-250MG
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
trans-4-Aminotetrahydrofuran-3-ol hydrochloride
Formule: C₄H₉NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11520524
CAS nummer: 215940-96-8