trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR307696-1G OR307696-250MG
APOSOR307696-1GEA 512 EUR
APOSOR307696-1G APOSOR307696-250MG
trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24368280
CAS nummer: 925253-03-8