trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307700-1G OR307700-250MG
APOSOR307700-1GEA 512 EUR
APOSOR307700-1G APOSOR307700-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-chlorophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24368284
CAS nummer: 1416307-75-9