trans-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307702-1G OR307702-250MG
APOSOR307702-1GEA 512 EUR
APOSOR307702-1G APOSOR307702-250MG
trans-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24368286
CAS nummer: 1416307-72-6