cis-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307703-1G OR307703-250MG
APOSOR307703-1GEA 512 EUR
APOSOR307703-1G APOSOR307703-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxyphenyl)aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24368287
CAS nummer: 1431364-00-9