cis-tert-Butyl 3-(4-nitrophenyl)aziridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307704-1G OR307704-250MG
APOSOR307704-1GEA 512 EUR
APOSOR307704-1G APOSOR307704-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-nitrophenyl)aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-nitrophenyl)aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₆N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24368289
CAS nummer: 1431364-32-7