trans-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307705-1G OR307705-250MG
APOSOR307705-1GEA 512 EUR
APOSOR307705-1G APOSOR307705-250MG
trans-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26936316
CAS nummer: 1980008-30-7