cis-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307706-1G OR307706-250MG
APOSOR307706-1GEA 512 EUR
APOSOR307706-1G APOSOR307706-250MG
cis-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(3-bromophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26936317
CAS nummer: 1980008-31-8