cis-tert-Butyl 3-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307707-1G OR307707-250MG
APOSOR307707-1GEA 512 EUR
APOSOR307707-1G APOSOR307707-250MG
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-aziridine-2-carboxylate
cis-tert-Butyl 3-(4-methoxy-3-nitrophenyl)-aziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD26936318
CAS nummer: 1980007-31-5