1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307749-1G OR307749-500MG
APOSOR307749-1GEA 285 EUR
APOSOR307749-1G APOSOR307749-500MG
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08442257
CAS nummer: 862821-16-7