Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307758-1G OR307758-5G
APOSOR307758-1GEA 71.6 EUR
APOSOR307758-1G APOSOR307758-5G
Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00466275
CAS nummer: 57805-85-3