Benzofuro[2,3-d]pyridazin-4(3H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR307759-1G OR307759-250MG
APOSOR307759-1GEA 577 EUR
APOSOR307759-1G APOSOR307759-250MG
Benzofuro[2,3-d]pyridazin-4(3H)-one
Benzofuro[2,3-d]pyridazin-4(3H)-one
Formule: C₁₀H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09997949
CAS nummer: 50266-85-8